Merck
PZ0108
Sigma-Aldrich
CP-335963
≥98% (HPLC)
別名:
4-クロロ-6,7-ビス(2-メトキシエトキシ)-キナゾリン, PF-508367
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17ClN2O4
CAS番号:
分子量:
312.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-335963はオーロラ2キナーゼ、PDGFのインヒビターであり、抗増殖作用を発揮します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0108-VAR:
PZ0108-25MG:
PZ0108-5MG:
PZ0108-BULK:
試験成績書(COA)