アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
mp
315 °C
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(C)(=O)=O)ccc4[nH]3
InChI
1S/C22H28N6O3S.CH4O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20;1-5(2,3)4/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
MEPNHSOMXMALDZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0180-25MG:
PZ0180-BULK:
PZ0180-5MG:
PZ0180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox