安全性情報
PZ0273
Sigma-Aldrich
PF-04531083
≥98% (HPLC)
別名:
N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)-2-pyridinyl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, PF 4531083
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16ClN5O2
CAS番号:
分子量:
357.79
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1c(cc(cc1)OC)c2c(nc(cc2)NC(=O)c3[n](ncc3)C)N
InChI
1S/C17H16ClN5O2/c1-23-14(7-8-20-23)17(24)22-15-6-4-11(16(19)21-15)12-9-10(25-2)3-5-13(12)18/h3-9H,1-2H3,(H3,19,21,22,24)
InChI Key
ZRJGMDIPCQOGNI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04531083 is an orally available, potent and selective sodium channel Nav1.8 blocker. PF-04531083 was designated as a potential treatment of pain.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0273-25MG:
PZ0273-VAR:
PZ0273-5MG:
PZ0273-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)