Merck
PZ0335
Sigma-Aldrich
CP724714
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-2-Methoxy-N-[3-[4-[[3-methyl-4-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]phenyl]amino]quinazolin-6-yl]allyl]ethanamide, 2-Methoxy-N-[(2E)-3-[4-[[3-methyl-4-[(6-methyl-3-pyridinyl)oxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-propen-1-yl]-acetamide, CP-724,714, CP-724714
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27N5O3
CAS番号:
分子量:
469.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
COCC(NC/C=C/C1=CC=C(N=CN=C2NC3=CC=C(OC4=CC=C(C)N=C4)C(C)=C3)C2=C1)=O
InChI
1S/C27H27N5O3/c1-18-13-21(8-11-25(18)35-22-9-6-19(2)29-15-22)32-27-23-14-20(7-10-24(23)30-17-31-27)5-4-12-28-26(33)16-34-3/h4-11,13-15,17H,12,16H2,1-3H3,(H,28,33)(H,30,31,32)/b5-4+
InChI Key
LLVZBTWPGQVVLW-SNAWJCMRSA-N
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
生物化学的/生理学的作用
CP724714 is a potent and selective inhibitor of HER2/ErbB2 with an IC50 value of 10 nM. CP724714 is >640-fold selectivity against EGFR, and >1000-fold selective against InsR, IRG-1R, PDGFR, VEGFR2, Abl, Src, c-Met, JNK-2, JNK-3, ZAP-70, CDK-2 and CDK-5 in in vitro kinase assays. CP724714 had antiproliferative effects in a panel of human breast cancer cell lines.
その他情報
CP-724714 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the CP-724714 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)