Merck
R1638
凍結保存ラック、ステンレス製
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
別名:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.22
物質
stainless steel
特徴
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® DS5035-0004
テクニック
cryopreservation: suitable
全体高
8 3/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)