物質
stainless steel
特徴
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® DS5035-0009
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)