Merck
R3508
Test tube racks
Holds 40 x 20 mm tubes, 4 × 10 array
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
特徴
4 × 10 array
Holds 40 x 20 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18746-0002
サイズ
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Non-metallic submersible racks maintain stability even in swirling water. Each rack has an end plate for labeling, as well as numbered and lettered rows.
特徴および利点
  • Bel-Art polypropylene test-tube racks are a perfect alternative to wire racks.
  • The submersible racks can maintain stability even in a turbulent water bath.
  • Features end plates for labeling - for easy tube identification. Interlocking feet facilitate the stacking of racks for storage.
  • Available in numerous hole sizes, with a choice of three colors for safety and identification.
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2