Merck
R5158
Sigma-Aldrich
RPMI-1640培地
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
RPMI culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
product name
RPMI-1640培地, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
pH
>7.2
構成
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RPMI 1640 培地は、1966 年に、ムーアらによって、ロズウェルパーク記念研究所において開発されました。マッコイ5A 培地は、懸濁培養におけるリンパ芽球様細胞の維持のために設計されましたが、その後はさまざまな種類の足場依存性細胞にも使用できることが示されています。′当初は血清補助剤とともに使用することを意図していたRPMI1640は、血清非存在下でいくつかの細胞株を支持することが示されています。融合プロトコルおよびハイブリッド細胞の増殖でも広く使用されています。この培地は、ヒトの正常白血球と腫瘍性白血球の培養に適しています。
本製品には、HEPESが補充されています。HEPESは、重炭酸バッファーより安定した培地pHを提供できるグッドの生理的バッファーです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
R5158-VAR:
R5158-500ML:
R5158-BULK:
試験成績書(COA)