Merck
R5526
Four-way microtube rack
orange
別名:
adapable tube rack, tube rack, tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene (heavy duty)
詳細
Autoclavable
特徴
Holds 12 x 15 mL tubes
Holds 32 x 0.5 mL tubes
Holds 32 x 1.5-2 mL tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29022F
Heathrow Scientific
サイズ
174x95x52 mm
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Racks feature a unique system of tabs and slots, which facilitate easy assembly and sturdy fit.
  • A four-way microtube rack can be connected end-to-end or side-to-side to create a large rack to fit various benchtop applications.
  • Alphanumeric identification enables quick location and retrieval of tubes.
  • The racks can hold 4 × 50 mL conical tubes, 12 × 15 mL conical tubes, 32 × 1.5 mL microtubes, or 32 × 0.5 mL microtubes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1