抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse 3T3 and rat NRK cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human Jurkat cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8a(17274)
rat ... Rab8a(117103)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R5530-200UL:
R5530-VAR:
R5530-25UL:
IXO41749:
R5530-BULK:
試験成績書(COA)