安全性情報
RAB0085
Sigma-Aldrich
Human CD40 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 54.87-40000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD40(958)
詳細
The Human CD40 (TNFRSF5) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CD40 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CD40
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dennis Wolf et al.
Circulation, 129(23), 2414-2425 (2014-03-26)
Costimulatory cascades such as the CD40L-CD40 dyad enhance immune cell activation and inflammation during atherosclerosis. Here, we tested the hypothesis that CD40 directly modulates traits of the metabolic syndrome in diet-induced obesity in mice. To induce the metabolic syndrome, wild-type
Adem Aydın et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(1), 151-158 (2013-10-12)
In this study, analysis and comprehensive comparison of neurogenic differentiation capacity of human bursal tissue-derived-stem cells (hBT-SCs) was aimed with human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hBM-MSCs). hBT-SCs was isolated from subacromial bursa tissue (n = 3) by collagen