Merck
RAB0472
Sigma-Aldrich
Human TIMP-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Metalloproteinase inhibitor 2 , TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.6-1200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TIMP2(7077)
詳細
The Human TIMP-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TIMP-2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human TIMP2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Human TIMP-2 ELISA Kit has been used to measure tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) level in blood samples from Atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) patients.
生物化学的/生理学的作用
Tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) plays a vital role in inhibition of matrix metalloproteinases (MMPs) and functions as a key modulator of extracellular matrix deposition and degradation in various physiological processes. TIMP-2 can also act through a matrix metalloproteinase (MMP)-independent mechanism inhibiting endothelial cell proliferation in vitro. TIMP-2 mediates anti-angiogenic activities in vivo. TIMP-2 is a target gene of the microRNA-miR-22. TIMP-2 functions as a biomarker for cell cycle arrest.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
A Eirin et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 226(3), e13267-e13267 (2019-02-26)
Patients with renovascular hypertension (RVH) exhibit elevated urinary mtDNA copy numbers, considered to constitute surrogate markers of renal mitochondrial injury. The modest success of percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) in restoring renal function in RVH has been postulated to be
Tissue inhibitors of metalloproteinases: structure, regulation and biological functions.
Gomez DE
European Journal of Cell Biology, 74(2), 111-122 (1997)
Changes in inflammatory biomarkers after renal revascularization in atherosclerotic renal artery stenosis.
Wang W
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 31(9), 1437-1443 (2016)
Wei Wang et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 31(9), 1437-1443 (2016-02-26)
Atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) activates oxidative stress and chronic inflammatory injury. Contrast imaging and endovascular stenting pose potential hazards for acute kidney injury, particularly when superimposed upon reduced kidney perfusion. We measured sequential early and long-term changes in circulating
TIMP-2 mediated inhibition of angiogenesis: an MMP-independent mechanism.
Seo DW
Cell, 114(2), 171-180 (2003)