包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MMP1(4312)
詳細
免疫原
アプリケーション
添付された一般的なELISAキット手順(sandwich、competitiveおよび間接ELISA)をご参照ください。
ELISAアッセイには、ヒトMMP-1 ELISAキットが使用されています。
生物化学的/生理学的作用
その他情報
sampleと入力してください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials