Merck
RAB0617
Sigma-Aldrich
Human APOH / Beta-2-glycoprotein 1 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOH(350)
詳細
The ApoH ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoH in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Gavriella-Zoi Vrakopoulou et al.
In vivo (Athens, Greece), 34(5), 2423-2429 (2020-09-03)
Healing is related to gastrointestinal anastomotic leak, which is a severe and common complication. This study aimed to investigate the feasibility and the impact of deserosalization on healing of jejuno-jejunal anastomoses in an animal model. Seven swine underwent three types
Manuel Serrano et al.
Frontiers in immunology, 10, 1031-1031 (2019-05-28)
Background: Antiphospholipid syndrome (APS) is characterized by thrombosis and/or pregnancy morbidity with presence of anti-phospholipid antibodies (aPL). The APS classification criteria only consider the aPL of IgG/IgM isotype, however testing of aPL of IgA isotype is recommended when APS is
Shuo Chen et al.
Chemosphere, 226, 192-200 (2019-03-31)
Exogenous ammonium nitrogen (AN) fertilization/deposition and the subsequently induced soil acidification, might exacerbate soil phosphorus (P) transformation and mobility, whereas poor understanding in abiotic and biotic processes still existed between intensively cultivated soil with high proportion of legacy inorganic P
Pradeep K Kudipudi et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2019-12-15)
Transforming growth factor-βs (TGF-βs) signal after binding to the TGF-β receptors TβRI and TβRII. Recently, however, betaglycan (BG) was identified as an important co-receptor, especially for TGF-β2. Both proteins are involved in several testicular functions. Thus, we analyzed the importance