グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
色
white
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
吸収
≤0.05 at 290 nm at 40%
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD009-2.5KG:
RDD009-VAR:
RDD009-1KG:
RDD009-BULK:
RDD009-BULK-PC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.