Merck
S0802
Sigma-Aldrich
ステアロイルコエンザイムA リチウム塩
≥90%
別名:
n-オクタデカノイルコエンザイムA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H70N7O17P3S
CAS番号:
分子量:
1034.00
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥90%
保管温度
−20°C
アプリケーション
コエンザイムAはアシル基キャリア、すなわちアセチルCoAとして機能します。 ステアロイルCoAは、多価不飽和脂肪酸合成およびPPARシグナル伝達経路に関与する飽和脂肪酸代謝産物です。ステアロイルCoAは、一価不飽和脂肪酸の生成につながるステアロイルCoAデサチュラーゼの特異性および動態を研究するために使用されます。
ステアロイル補酵素Aリチウム塩は、ミクロソーム内でステアロイル-CoAデサチュラーゼアッセイの基質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
ステアロイルCoAは、多価不飽和脂肪酸合成およびPPARシグナル伝達経路に関与する飽和脂肪酸代謝産物です。ステアロイルCoAは、酵素ステアロイルCoAデサチュラーゼの基質です。ステアロイルCoAの不飽和化は、不飽和脂肪酸生合成に不可欠なステップです。ステアロイルCoAは、ステアロイルCoAデサチュラーゼによりオレオイルCoAに変換されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0802-VAR:
S0802-25MG:
S0802-5MG:
S0802-10MG:
S0802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cancer cell dependence on unsaturated fatty acids implicates stearoyl-CoA desaturase as a target for cancer therapy
Roongta UV, et al.
Molecular Cancer Research, 9(11), 1551-1561 (2011)
R Ariel Igal
Carcinogenesis, 31(9), 1509-1515 (2010-07-03)
As part of a shift toward macromolecule production to support continuous cell proliferation, cancer cells coordinate the activation of lipid biosynthesis and the signaling networks that stimulate this process. A ubiquitous metabolic event in cancer is the constitutive activation of
M Minville-Walz et al.
Genes & nutrition, 7(2), 209-216 (2011-11-08)
Consumption of trans fatty acids is positively correlated with cardiovascular diseases and with atherogenic risk factors. Trans fatty acids might play their atherogenic effects through lipid metabolism alteration of vascular cells. Accumulation of lipids in vascular smooth muscle cells is
Eunha Kim et al.
European journal of pharmacology, 672(1-3), 38-44 (2011-10-06)
Stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) whole body deficiency protects mice from diet-induced obesity. However the specific mechanism of how SCD1 deficiency protects mice from obesity is not clear yet. To understand the tissue-specific role of SCD1 in energy homeostasis, we investigated the
The biosynthesis of hepatic cholesterol esters and triglycerides is impaired in mice with a disruption of the gene for stearoyl-CoA desaturase 1
Miyazaki M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(39), 30132-30138 (2000)