詳細
Store under nitrogen; package with desiccants at 4°C
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(I)cc2)cc1N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C18H22IN3O3S.2ClH/c1-21-9-11-22(12-10-21)17-13-15(5-8-18(17)25-2)20-26(23,24)16-6-3-14(19)4-7-16;;/h3-8,13,20H,9-12H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
QDYGVTFRTVLFCD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S1194-VAR:
S1194-10MG:4548173991528
S1194-50MG:4548173991511
S1194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)