化学種の反応性
rat
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using adult rat DRG
western blot: 1:200 using rat DRG lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336)
mouse ... Scn10a(20264)
rat ... Scn10a(29571)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
S2071-200UL-PW:
S2071-50UL:4548173347226
S2071-BULK:
S2071-200UL:4548173347219
S2071-50UL-PW:
S2071-VAR:
試験成績書(COA)