分子量
antigen ~40 kDa
交差性
rat (predicted), mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human 293 cells transfected with Sirt6
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT6(51548)
rat ... Sirt6(299638)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S4322-25UL:
S4322-BULK:
S4322-200UL:
S4322-100UL:
S4322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)