Merck
S5666
Sigma-Aldrich
SPITE培地サプリメント(100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
通常、血清中にはin vitroでの増殖や分化に適した因子が含まれていますが、無血清培地や低血清培地の場合は、これらの因子を精製された状態で添加することが必要となる場合があります。これらの重要な因子は、インスリン、トランスフェリン、セレン、ピルビン酸、エタノールアミンなどです。
インスリンは、グルコースとアミノ酸の取り込みを促進するポリペプチドホルモンであり、 分裂促進効果が観察される場合は、この性質が原因と考えられます。
トランスフェリンは鉄輸送タンパク質です。鉄は必須微量元素ですが、遊離型では毒性を示す可能性があります。培養細胞に栄養を与えるため、鉄は血清中のトランスフェリンに結合した状態で提供されます。
セレンは、通常、血清から得られる必須微量元素です。
ピルビン酸ナトリウムは、追加のエネルギー源として有益であることが示された事例があります。
エタノールアミンはハイブリドーマ細胞の増殖に重大な役割を果たす脂肪酸であり、しばしばこれらの細胞培養の添加物として利用されます。
栄養学的研究では、上述の添加物成分がほとんどの哺乳類細胞で利用されることが示されています。これらの成分は細胞増殖を亢進し、多くの細胞タイプでの血清必要量を軽減します。上述の添加物成分を2~4%の血清と用いた場合、増殖は10%の血清が添加された培地と同等になることが報告されています。
For suspension cell cultures
構成
1.0 mg/mL組み換えヒトインスリン、0.55 mg/mLヒトトランスフェリン(実質的に鉄不含)、0.5 μg/mL亜セレン酸ナトリウム、12 mg/mLピルビン酸、0.2 mg/mLエタノールアミンを含有します。
その他情報
SPITEは、組み換えヒトインスリン、ヒトトランスフェリン(部分的に鉄飽和)、亜セレン酸ナトリウム、ピルビン酸ナトリウム、エタノールアミンの混合物です。ピルビン酸ナトリウム不含培地が使用される細胞培養用に設計されています。
調製ノート
フェノールレッドを含まないアール平衡塩類溶液(EBSS)で調製されています。
WGK
WGK 3
Jan Code
S5666PROC:
S5666-VAR:
S5666-5ML:
S5666-PH:
S5666-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eunice Lee et al.
Cancers, 13(1) (2020-12-31)
Ovarian cancer (OC) is one of the most lethal gynecological malignancies, yet molecular mechanisms underlying its origin and progression remain poorly understood. With increasing reports of piRNA pathway deregulation in various cancers, we aimed to better understand its role in
Jana Key et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-24)
Depletion of yeast/fly Ataxin-2 rescues TDP-43 overexpression toxicity. In mouse models of Amyotrophic Lateral Sclerosis via TDP-43 overexpression, depletion of its ortholog ATXN2 mitigated motor neuron degeneration and extended lifespan from 25 days to >300 days. There is another ortholog
資料
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.