無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
構成
100x濃度で、1.0 mg/mL組換えヒトインスリン、0.55 mg/mLヒトトランスフェリン(ほぼ非鉄含有)、0.5 μg/mL亜セレン酸ナトリウム、0.2 mg/mLエタノールアミン、470 μg/mLリノール酸、470 μg/mLオレイン酸、50 mg/mLウシ血清アルブミンを含有します。アルブミンモルあたり各2モルのリノール酸およびオレイン酸を含有します。
調製ノート
フェノールレッドを含まないアール平衡塩類溶液(EBSS)で調製されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S5295-5ML:
S5295-BULK:
S5295-1L-KC:
S5295PROC:
S5295-VAR:
S5295-PH:
S5295-1L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-24)
Depletion of yeast/fly Ataxin-2 rescues TDP-43 overexpression toxicity. In mouse models of Amyotrophic Lateral Sclerosis via TDP-43 overexpression, depletion of its ortholog ATXN2 mitigated motor neuron degeneration and extended lifespan from 25 days to >300 days. There is another ortholog