由来生物
protein from bovine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
組成
linoleic acid and oleic acid, 2 mol/mol albumin (each)
濃度
100 mg/mL BSA in DPBS
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- 初代肝細胞に急性肝細胞ストレスを誘導するため
- 栄養膜細胞層に酸化ストレスを誘導するため
- HepG2細胞における脂肪滴の蓄積を誘導するため
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9655-BULK:
L9655-VAR:
L9655-500ML:
L9655-100ML:
L9655-5ML:
L9655-PH:
L9655PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.