Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
S7814
Solvent Safeピペットチップ
volume range 1-200 μL, sterile
別名:
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
carbon fiber
colorless
無菌性
sterile
特徴
barrier
包装
pack of 384 ea (4 trays of 96 ea)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 5469
L
2 5/16 in. (58.8 mm)
最大容量
200 μL
容量範囲
1-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
適合性
Compatibility:
Biohit Variable 50-200 μL
Eppendorf Research/Reference 20-200 μL
Eppendorf Response 4850 20-500 μL
Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μL
Eppendorf Titerman 4908 30-300 μL
Finnpipette 4027/4500 Digital
Nichiryo BenchMate 20-200 μL
Pipetman P-200 20-200 μL
Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
Transferpette
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.