アッセイ
98.0-102.0%
形状
solid
色
white
溶解性
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless
H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8251-250G:
S8251-100G:
S8251-VAR:
S8251-BULK:
S8251-500G:
S8251-25G:
試験成績書(COA)