製品名
N-サクシニル-Ala-Ala-Phe-7-アミド-4-メチルクマリン, protease substrate
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C29H32N4O8/c1-16-13-26(37)41-23-15-20(9-10-21(16)23)32-29(40)22(14-19-7-5-4-6-8-19)33-28(39)18(3)31-27(38)17(2)30-24(34)11-12-25(35)36/h4-10,13,15,17-18,22H,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,38)(H,32,40)(H,33,39)(H,35,36)
InChI Key
HHPVJKZZYOXPLH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8758-25MG:
S8758-VAR:
S8758-5MG:
S8758-BULK:
S8758-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)