アッセイ
≥95%
フォーム
powder
組成
Peptide content, ≥65%
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(NCCC[C@@H](C(NC1=CC=C(C(C)=CC(O2)=O)C2=C1)=O)NC([C@H](CC3=CC=CC=C3)NC(C4NCCC4)=O)=O)=N.CC([O-])=O
InChI
1S/C30H37N7O5.ClH/c1-18-15-26(38)42-25-17-20(11-12-21(18)25)35-28(40)23(10-6-14-34-30(31)32)36-29(41)24(16-19-7-3-2-4-8-19)37-27(39)22-9-5-13-33-22;/h2-4,7-8,11-12,15,17,22-24,33H,5-6,9-10,13-14,16H2,1H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,39)(H4,31,32,34);1H
InChI Key
QYFPUTDFLKFOBA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- in kinetic experiments to measure the enzymatic activity of factor XII
- to measure the activity of generated plasma kallikrein using Spectramax plate reader
- to determine the cathepsin A (CatA) inhibitor selectivity against various proteases using Tecan Safire 2 plate reader
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9273-1MG:
P9273-VAR:
P9273-5MG:
P9273-BULK:
P9273-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック