SAB1300810
Anti-CDK10 (N-term R5) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CDK10, Anti-Cell division protein kinase 10, Anti-Serine/threonine-protein kinase PISSLRE
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK10(8558)
詳細
CDK10 belongs to the CDK subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The CDK subfamily members are highly similar to the gene products of S. cerevisiae cdc28, and S. pombe cdc2, and are known to be essential for cell cycle progression. This kinase has been shown to play a role in cellular proliferation. Its function is limited to cell cycle G2-M phase.
免疫原
CDK10 (NP_003665, 5-35)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CDK10.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CDK10.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)