安全性情報
SAB1306868
Sigma-Aldrich
ANTI-FFAR2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
FFAR2, Free fatty acid receptor 2, G-protein coupled receptor 43, GPR43
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: 1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
37144 Da
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FFAR2(2867)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306868-40TST:
SAB1306868-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)