クローン
1E8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~67.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FGFR1OP(11116)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a largely hydrophilic protein postulated to be a leucine-rich protein family member. A t(6;8)(q27;p11) chromosomal translocation, fusing this gene and the fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) gene, has been found in cases of myeloproliferative disorder. The resulting chimeric protein contains the N-terminal leucine-rich region of this encoded protein fused to the catalytic domain of FGFR1. This gene is thought to play an important role in normal proliferation and differentiation of the erythroid lineage. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
FGFR1OP (AAH11902, 1 a.a. ~ 379 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAATAAAVVAEEDTELRDLLVQTLENSGVLNRIKAELRAAVFLALEEQEKVENKTPLVNESLRKFLNTKDGRLVASLVAEFLQFFNLDFTLAVFQPETSTLQGLEGRENLARDLGIIEAEGTVGGPLLLEVIRRCQQKEKGPTTGEGALDLSDVHSPPKSPEGKTSAQTTPSKKANDEANQSDTSVSLSEPKSKSSLHLLSHETKIGSFLSNRTLDGKDKAGLCPDEDDMEGDSFFDDPIPKPEKTYGLRNEPRKQAGSLASLSDAPPLKSGLSSLAGAPSLKDSESKRGNTVLKDLKLISDKIGSLGLGTGEDDDYVDDFNSTSHRSEKSEISIGEEIEEDLSVEIDDINTSDKLDDLTQDLTVSQLSDVADYLEDVA
Sequence
MAATAAAVVAEEDTELRDLLVQTLENSGVLNRIKAELRAAVFLALEEQEKVENKTPLVNESLRKFLNTKDGRLVASLVAEFLQFFNLDFTLAVFQPETSTLQGLEGRENLARDLGIIEAEGTVGGPLLLEVIRRCQQKEKGPTTGEGALDLSDVHSPPKSPEGKTSAQTTPSKKANDEANQSDTSVSLSEPKSKSSLHLLSHETKIGSFLSNRTLDGKDKAGLCPDEDDMEGDSFFDDPIPKPEKTYGLRNEPRKQAGSLASLSDAPPLKSGLSSLAGAPSLKDSESKRGNTVLKDLKLISDKIGSLGLGTGEDDDYVDDFNSTSHRSEKSEISIGEEIEEDLSVEIDDINTSDKLDDLTQDLTVSQLSDVADYLEDVA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)