主要文書
SQPAKBI0M1
Milli-Q
SQPAK Bio Finalフィルター
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
SQPAK Bio Finalフィルターを使用しているため、採水ポイントで高品質の超純水(タイプ1)を採取できます。
純水製造技術では、細菌、粒子、巨大分子(発熱物質、ヌクレアーゼ、プロテアーゼ)を超純水から除去する、限外ろ過フィルターを使用しています。
Milli-Q® SQ 200/200PおよびMilli-Q® SQ 240C/240CVシステムなどのMilli-Q® SQ 2Series構成の超純水採水モジュール用。
アプリケーション
SQPAK Bio Finalフィルターは、細胞および分子生物学的検査が必要なラボ用途に有用です。
特徴および利点
  • ただひねるだけで簡単に交換可能
  • 3ヵ月ごとの交換が推奨されます。
その他情報
使用方法:
  • 生物保持細菌および発熱物質
  • 作用機序:限外ろ過
  • アプリケーション:細胞培養培地、分子生物学
  • 用途:バイオバーデン低減
  • 使用方法:この製品は、限外ろ過用中空糸ファイバーによってろ過した水を供給します。
  • 保管:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.