Merck
ZSQ240UCT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240C超純水・純水製造装置
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with flexible dispensing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
システムの幅
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
重量
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
不純物
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb
入力
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
出力
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 240C純水製造装置は逆浸透 (RO)水および超純水(タイプ1)を供給します。超純水を給水するための柔軟な携帯型ディスペンサーは有用であり、どのようなユーザーにとっても操作が簡単で直観的です。Milli-Q® SR 240C超純水・純水製造装置は、Milli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの1つです。この構成ではRO純水製造ユニットと超純水採水モジュールが1つのユニットであり、分離することはできません。RO水とタイプ1水の両方に対するラボのニーズをすべて満たします。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
特徴および利点
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDでひと目で確認でき、またTOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • 取り付けた超純水採水モジュールから新たに採水した超純水を利用できます。追加の自立型Milli-Q® SQ 200採水モジュールを設置すると、携帯型SQ Switchタンクによりラボ内外のどこでも超純水を利用できます
  • 高流量ROカートリッジ(最大42 L/時間)により、新たに製造したRO水を携帯型SQ Switchタンクに迅速に(約6分で)再充填できます。
  • Gravityバルブ(オプション)によりRO水を最大6 L/時間で直接SQ Switchタンクの基部から給水可能です。
  • RO水回収ループにより、リジェクトされる水を半分に減らせます。
  • RO膜の自動洗浄により高性能を維持します
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • カートリッジが消耗する精製ステップごとにツイスト・ロック方式で個別にカートリッジ交換できるため、メンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAKカートリッジおよび最終フィルター
  • SQ Switch 3.5 Lタンク
  • SQ Gravityバルブまたは現地の電気回路網に適合する電源コード
その他情報
使用方法:
  • 生物保持微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:この製品は、0.22 µmの滅菌グレードメンブレンを通してろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの項を参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.