安全性情報
SAB1410807
Sigma-Aldrich
Anti-MYCL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LMYC, MYCL, bHLHe38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 21.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYCL1(4610)
免疫原
MYCL1 (NP_005367.1, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDYDSYQHYFYDYDCGEDFYRSTAPSEDIWKKFELVPSPPTSPPWGLGPGAGDPAPGIGPPEPWPGGCTGDEAESRGHSKGWGRNYASIIRRDCMWSGFSARERLERAVSDRLAPGAPRGNPPKASAAPDCTPSLEAGNPAPAAPCPLGEPKTQACSGSESPSDSGKDLPEPSKRGPPHGWPKLCPCLRSGIGSSQALGPSPPLFG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410807-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongnan Jiang et al.
Oncology reports, 48(5) (2022-10-01)
The present study aimed to investigate the underlying regulatory mechanism of MYCL proto‑oncogene (MYCL) in triple‑negative breast cancer (TNBC) progression. In vitro experiments were performed to confirm the functional roles of MYCL in TNBC, and its effects on the JAK/STAT3 pathway