抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GAL-13, monoclonal
詳細
Research area: Microbiome
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
E. coli
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using anti-Mouse antibody for coating, primary Anti-Beta-GAL antibody followed by addition of β-d-galactosidase enzyme from E. coli and 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside as substrate.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200805-VAR:
SAB4200805-BULK:
SAB4200805-25UL:
SAB4200805-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.