SAB2107115
抗KRAS抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti-C-K-RAS, Anti-CFC2, Anti-K-RAS2A, Anti-K-RAS2B, Anti-K-RAS4A, Anti-K-RAS4B, Anti-K-Ras, Anti-K-Ras 2, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-NS, Anti-NS3, Anti-OES, Anti-RALD, Anti-RASK2, Anti-c-Ki-ras, Anti-c-Ki-ras2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
20 kDa
化学種の反応性
human, rabbit, bovine, rat, guinea pig, horse, dog, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRAS(3845)
rat ... Kras(24525)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2107115-50UG:
SAB2107115-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)