安全性情報
SAB2900058
Sigma-Aldrich
Anti-DDR1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
CAK, EDDR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
horse, human, monkey, bovine, dog, pig
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDR1(780)
免疫原
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human DDR1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Dog, Bat, Bovine, Panda, Horse, Pig, Opossum (100%); Mouse, Rat, Hamster, Rabbit (94%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB2900058-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)