SAB4200095
Anti-PKM2 (isoform M2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3(OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon carcinoma
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HT29 cell lysates
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKM2(5315)
詳細
特異性
アプリケーション
- chromatin immunoprecipitation (chip) assay
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
IXO15040:
SAB4200095-VAR:
SAB4200095-200UL:
SAB4200095-25UL:
SAB4200095-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.