分子量
~20 kDa
化学種の反応性
human, rat, monkey, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- in immunocapture-polymerase chain reaction (PCR) to study the interactions between CypB and Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) coat protein (CP).
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200201-VAR:
SAB4200201-200UL:
SAB4200201-BULK:
SAB4200201-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)