製品名
Anti-GAD65 antibody , Mouse monoclonal, clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N-GAD65, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65 kDa
化学種の反応性
human, mouse, monkey, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat brain
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200232-200UL:
SAB4200232-VAR:
SAB4200232-25UL:
SAB4200232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)