分子量
antigen ~46 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, bovine, monkey
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD7(4092)
mouse ... Smad7(17131)
rat ... Smad7(81516)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200345-200UL:
SAB4200345-BULK:
SAB4200345-VAR:
試験成績書(COA)