抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PIWIL1-2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse testis and biotin / ExtrAvidin® Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of HEK-293T cells over-expressing PIWIL1.
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIWIL1(9271)
mouse ... Piwil1(57749)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- flow cytometry analysis29}
- immunoblotting
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Jan Code
SAB4200365-BULK:
SAB4200365-VAR:
SAB4200365-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)