分子量
antigen ~23 kDa
化学種の反応性
human, dog
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using MDCK cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells overexpressing human claudin-1.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN1(9076)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200534-VAR:
IXO15415:
SAB4200534-BULK:
SAB4200534-200UL:
試験成績書(COA)