濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AVP(551)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200663-BULK:
SAB4200663-VAR:
SAB4200663-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)