SAB4300414
Anti-HDAC5 (Ab-498) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HD5 antibody produced in rabbit, Anti-NY-CO-9 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 5 antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~124 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(T-Q-S-S-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC5(10014)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300414-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)