安全性情報
SAB4301853
Sigma-Aldrich
Anti-PLAG1
affinity isolated antibody
別名:
SGPA, ZNF912
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
citations:
1
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_001108106
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLAG1(5324)
免疫原
Synthetic peptide of human PLAG1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301853-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanbin Zheng et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(3), 364-374 (2019-11-24)
We recently developed a novel computational algorithm that incorporates Bayesian methodology to identify rhabdomyosarcoma disease genes whose expression level correlates with copy-number variations, and we identified PLAG1 as a candidate oncogenic driver. Although PLAG1 has been shown to contribute to