Merck
SAB4502212
Sigma-Aldrich
Anti-PLB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Cardiac phospholamban, PLN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA
IF
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, mouse, human
citations:
1
テクニック:
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 6 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLN(5350)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-PLB Antibody detects endogenous levels of total PLB protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PLB.
Immunogen Range: 1-50
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moriah Hunstiger et al.
Frontiers in physiology, 14, 1207529-1207529 (2023-07-31)
Arctic ground squirrels are small mammals that experience physiological extremes during the hibernation season. Body temperature rises from 1°C to 40°C during interbout arousal and requires tight thermoregulation to maintain rheostasis. Tissues from wild-caught Arctic ground squirrels were sampled over