安全性情報
07-052
Sigma-Aldrich
抗リン酸化ホスホランバン(Ser16)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
cardiac phospholamban
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
テクニック:
western blot: suitable
citations:
63
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer16)
遺伝子情報
human ... PLN(5350)
詳細
ホスホランバン(PLB)は52個のアミノ酸からなるリンタンパク質で、心筋小胞体(SR)のカルシウムポンプを制御しています。PLBは5つの同一のサブユニットからなるオリゴマーで、それぞれに細胞質ドメインと膜貫通ドメインがあります。細胞質ドメイン(残基1~25)にはリン酸化部位が含まれ、高塩基性で、プロテアーゼによって容易に切断されます。一方、膜貫通ドメイン(残基25~52)はほとんどが疎水性でプロテアーゼに耐性があり、五量体を安定化させます。 心筋のアドレナリン刺激後、PLBはSer16とThr17でリン酸化され、これはSR膜を介したカルシウム輸送活性の刺激および心筋線維の弛緩と相関しています。
特異性
分子量5~25 kDaのリン酸化したホスホランバン(Ser16)を認識します。 一部のライセートでは、75および100 kDa付近に非特異的な追加バンドが認められることがあります。
配列相同性に基づき、ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ブタおよびイヌと交差反応すると予測されます。
免疫原
KLH結合、ヒト心臓ホスホランバンのアミノ酸14~25に相当する合成ペプチド(RA[pS]TIEMPQQAR-C)、C末端システイン付加 免疫化する配列はマウス、ラット、ウサギ、ブタおよびイヌで同一です。
アプリケーション
この抗リン酸化ホスホランバン(Ser16)抗体は、リン酸化ホスホランバン(Ser16)の検出において、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
代謝
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
筋肉生理学
一般的な翻訳後修飾
品質
PKAと共培養したウシ心臓調製物でのウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、10 µgのPKA(カタログ番号:14-114)とともに10分間培養したウシ心臓調製物でリン酸化したホスホランバンを検出できます。
心臓調製物を煮沸しないでください。
煮沸すると、25 kDaの五量体が減少し、三量体、二量体または単量体になることがあります。さらにリン酸化によっても、五量体は二量体および単量体に分解されることがあります。
ターゲットの説明
変動あり
物理的形状
免疫アフィニティークロマトグラフィー
精製ウサギポリクローナルIgG抗体、0.014 Mリン酸バッファー(pH 7.6)+0.175 M NaCl溶液、0.07%アジ化ナトリウム含有(30%グリセロール) -20°Cで保存してください。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
PKA処理済みウシ心臓調製物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-052:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E J Mayer et al.
Biochemical and biophysical research communications, 267(1), 40-48 (2000-01-07)
Quantitative immunoassays to discriminate and quantitate phospholamban and its phosphorylation states in heart homogenates were developed using known amounts of protein determined by amino acid analysis. Synthetic 1-52 phospholamban, the hydrophilic 1-25 peptide, and 1-25 phosphopeptides containing P-Ser(16), P-Thr(17), and
Single histidine-substituted cardiac troponin I confers protection from age-related systolic and diastolic dysfunction.
Palpant, NJ; Day, SM; Herron, TJ; Converso, KL; Metzger, JM
Cardiovascular Research null
Bhavini B Patel et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 133(1), 174-185 (2013-02-19)
Bisphenol A (BPA) is an estrogenizing endocrine disruptor compound of concern. Our objective was to test whether lifelong BPA would impact cardiac structure/function, calcium homeostasis protein expression, and the DNA methylation of cardiac genes. We delivered 0.5 and 5.0 µg/kg/day
R Croft Thomas et al.
JACC. Basic to translational science, 1(3), 155-167 (2016-07-28)
Translation of preclinical findings could benefit from a simple, reproducible, high throughput human model to study myocardial signaling. Alpha-1A-adrenergic receptors (ARs) are expressed at very low levels in the human heart, and it is unknown if they function. To develop
Protein kinase A type I and type II define distinct intracellular signaling compartments.
Di Benedetto, G; Zoccarato, A; Lissandron, V; Terrin, A; Li, X; Houslay, MD; Baillie, GS; Zaccolo, M
Circulation Research null