Merck
SAB4502854
Sigma-Aldrich
Anti-B-RAF, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
BRAF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human, rat
citations:
テクニック:
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 84 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRAF1(673)
詳細
Anti-B-RAF Antibody detects endogenous levels of total B-RAF protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human B-RAF.
Immunogen Range: 576-625
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)