Merck
SAB4600048
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
33D10.D2.G8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~2 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
6X His is a histidine tag that consists of a series of histidine residues at the amino or carboxy terminus of a protein.
特異性
Binds 6X-His epitope tag
免疫原
proteins contatining the epitope tag sequence
アプリケーション
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF 488A antibody has been used in western blotting.
生物化学的/生理学的作用
6X His tag does not affect the structure and function of protein and can be used in antibody production.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 1 mg/mL bovine serum albumin.
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600048-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vernalization requirement duration in winter wheat is controlled by TaVRN?A 1 at the protein level.
Li G, et al.
The Plant Journal, 76(5), 742-753 (2013)
Haiyan Jia et al.
Plant physiology, 186(1), 483-496 (2021-02-13)
Programmed cell death (PCD) and apoptosis have key functions in development and disease resistance in diverse organisms; however, the induction of necrosis remains poorly understood. Here, we identified a semi-dominant mutant allele that causes the necrotic death of the entire
Genqiao Li et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 76(5), 742-753 (2013-09-17)
Winter wheat requires a period of low temperatures to accelerate flowering (vernalization). This requirement could make winter wheat more vulnerable to elevated global temperature via insufficient vernalization. All known vernalization genes are cloned according to qualitative variation in vernalization requirement
Cătălin Voiniciuc et al.
Plant physiology, 169(1), 403-420 (2015-07-30)
Plants invest a lot of their resources into the production of an extracellular matrix built of polysaccharides. While the composition of the cell wall is relatively well characterized, the functions of the individual polymers and the enzymes that catalyze their