安全性情報
SAB4600230
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF405S antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 405S conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
guinea pig
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 404 nm; λem 431 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed donkey anti-guinea pig IgG (H+L) with CF405S. CF405S is a blue fluorescent dye with an absorption peak wavelength that nearly coincides with the 405 nm blue diode laser line. In addition, the emission peak wavelength of the dye well centers within the blue detection window of BD flow cytometers. As a result, flow cytometry analysis using CF405S dye results in much brighter signal than that using Alexa Fluor 405. To minimize cross reactivity, the antibody has been adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Syrian Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, and Sheep serum.
特異性
Binds all guinea pig IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep proteins)
免疫原
guinea pig IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600230-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luisa Strackeljan et al.
Cells, 10(8) (2021-08-28)
The extracellular matrix (ECM) plays a key role in synaptogenesis and the regulation of synaptic functions in the central nervous system. Recent studies revealed that in addition to dopaminergic and serotoninergic neuromodulatory systems, microglia also contribute to the regulation of
Julianna Herman et al.
Frontiers in neuroscience, 18, 1429829-1429829 (2024-08-15)
Congenital post-infectious hydrocephalus (PIH) is a condition characterized by enlargement of the ventricular system, consequently imposing a burden on the associated stem cell niche, the ventricular-subventricular zone (V-SVZ). To investigate how the V-SVZ adapts in PIH, we developed a mouse
Jun Li et al.
Neuron, 96(4), 808-826 (2017-11-07)
In the brain, many types of interneurons make functionally diverse inhibitory synapses onto principal neurons. Although numerous molecules have been identified to function in inhibitory synapse development, it remains unknown whether there is a unifying mechanism for development of diverse