安全性情報
SAB4700664
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR1 antibody produced in rat
clone MEM-267, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HLA-DR1 (empty)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
MEM-267, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: suitable
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-267, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLA-DRA(3122)
詳細
The antibody MEM-267 specifically binds to the empty but not peptide-loaded form of HLA-DR1. DR is the isotypes of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
免疫原
Purified, insoluble DR1 beta chain (DRB1*0101) expressed in E. coli inclusion bodies
アプリケーション
Suggested working dilution for immunoblotting is 1-5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB4700664-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)